2-Pipéridineméthanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)piperidine
H60178.09 H60178.18
H60178.09EA 95.6 EUR InStock
H60178.09 H60178.18
2-Pipéridineméthanol ≥97%
2-Pipéridineméthanol
Formule: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005987
Numéro CAS: 3433-37-2
EINECS: 222-333-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité