L(+)-Ornithine hydrochloride ≥99%
Fournisseur: VWR Chemicals
0958-500GEA 468 EUR InStock
0958-500G
L(+)-Ornithine hydrochloride ≥99%
L(+)-Ornithine hydrochloride
Formule: C₅H₁₂N₂O₂·HCl
MW: 168,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00064562
Numéro CAS: 3184-13-2
EINECS: 221-678-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Ammonium = 0.1%
Heavy Metals = 10 ppm
Iron = 10 ppm
Loss on Drying = 0.5%
Purity = 99%
Specific Rotation (Dried, c=4, 6N HCl) 23 °- 25 °
Sulphate = 0.02%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité