2,2,6-Triméthyl-4H-1,3-dioxine-4-one ≥95.0% (par RMN)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,6-Trimethyl-1,3-dioxine-4-one
T1099-25ML T1099-500ML
TCIAT1099-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT1099-25ML TCIAT1099-500ML
2,2,6-Triméthyl-4H-1,3-dioxine-4-one ≥95.0% (par RMN)
2,2,6-Triméthyl-4H-1,3-dioxine-4-one
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00040468
Numéro CAS: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf5e90595169b6d16a88bd5a54be27eda89835c1&vid=bf5e90595169b6d16a88bd5a54be27eda89835c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (NMR) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité