5-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM2297-25GEA 348 EUR InStock
TCIAM2297-25G TCIAM2297-5G
5-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC)
5-Méthoxy-1,2,3,4-tétrahydronaphtalène-1-one
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001692
Numéro CAS: 33892-75-0
EINECS: 251-723-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/99/28988299.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité