1,2,3,4-Tétrahydro-6-hydroxynaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1335-5G H1335-25G
TCIAH1335-5GEA 66 EUR InStock
TCIAH1335-5G TCIAH1335-25G
1,2,3,4-Tétrahydro-6-hydroxynaphtalène-1-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2,3,4-Tétrahydro-6-hydroxynaphtalène-1-one
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00156670
Numéro CAS: 3470-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c0956e4854c8e0367f50c4d79a4053b0099d2ca&vid=3c0956e4854c8e0367f50c4d79a4053b0099d2ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité