Nitrofène
Fournisseur: Thermo Scientific
RDP00053DA RDP00053EA
MAYBRDP00053DAEA 0 EUR InStock
MAYBRDP00053DA MAYBRDP00053EA
Nitrofène
Nitrofène
Formule: C₁₂H₇Cl₂NO₃
Numéro MDL: MFCD00128026
Numéro CAS: 1836-75-5
EINECS: 217-406-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité