2-Amino-3-thénoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61559.14EA 139 EUR InStock
H61559.14 H61559.22
2-Amino-3-thénoate d'éthyle 98%
2-Amino-3-thénoate d'éthyle
Formule: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01566303
Numéro CAS: 31891-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité