Sodium chlorure 0.1 M NaCl (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Synonyms: Chlorure de sodium
35275-1LEA 51.3 EUR InStock
35275-1L
Sodium chlorure 0.1 M NaCl (0.1N) solution volumétrique, Fluka™
Sodium chlorure
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Densité: 1,000 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-791-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Factor 0.999 - 1.001
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité