9-Bromo-1-nonanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61393.14EA 230 EUR InStock
H61393.14 H61393.06
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
9-Bromo-1-nonanol
Formule: C₉H₁₉BrO
MW: 223,15 g/mol
Point d'ébullition: 125…126 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 33…35 °C
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063348
Numéro CAS: 55362-80-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité