Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H61363.06EA 214 EUR InStock
H61363.03 H61363.06
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile 95%
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile


Formule: C₅H₂BrN₃
MW: 183,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD02940446
Numéro CAS: 38275-57-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité