Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vert brillant réactif d'association ionique pour analyse spectrophotométrique

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium

TCIAA5106-1GEA 33 EUR InStock
TCIAA5106-1G
Vert brillant réactif d'association ionique pour analyse spectrophotométrique
Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium


Formule: C₂₇H₃₄N₂O₄S
MW: 482,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011880
Numéro CAS: 633-03-4
Merck Index: 14,01374
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/79/28932079.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 90.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %
Drying loss max. 5.0 %
Ignition residue (Sulfate) max. 0.300 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité