Vert brillant
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium
TCIAB0789-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB0789-25G
Vert brillant
Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium
Formule: C₂₇H₃₄N₂O₄S
MW: 482,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011880
Numéro CAS: 633-03-4
Merck Index: 14,01374
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/07/28932707.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 626.0 to 632.0 nm (EtOH (50%))
Absorbance (E1%1cm) min. 2,000 (EtOH (50%), 626.0 to 632.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité