Amphotericine B
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
11636-500 11636-1 11636-5
CAYM11636-500EA 67.1 EUR InStock
CAYM11636-500 CAYM11636-1 CAYM11636-5
Amphotericine B
Amphotericine B
Formule: C₄₇H₇₃NO₁₇
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00877763
Numéro CAS: 1397-89-3
EINECS: 215-742-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité