1-Methylimidazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
M2272-5G M2272-1G
TCIAM2272-5GEA 272 EUR InStock
TCIAM2272-5G TCIAM2272-1G
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Methylimidazole-4-carboxylic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,11 g/mol
Point de fusion: 247°C
Numéro MDL: MFCD02179560
Numéro CAS: 41716-18-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08d86b917bf01b40a40059362739b3736ba7abf2&vid=08d86b917bf01b40a40059362739b3736ba7abf2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité