5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB1239-1GEA 246 EUR InStock
TCIAB1239-1G TCIAB1239-100MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate) ≥98.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine sel (BCIP (p-toluidine sel), X-Phosphate)
Formule: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
MW: 433,6214 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040636
Numéro CAS: 6578-06-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/72/28933072.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité