7-Fluorooxindole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61511.MD H61511.03 H61511.06
H61511.MDEA 54.3 EUR InStock
H61511.MD H61511.03 H61511.06
7-Fluorooxindole 95%
7-Fluorooxindole
Formule: C₈H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179608
Numéro CAS: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité