Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.6 mol/L dans le toluène
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAS0467-500GEA 142 EUR InStock
TCIAS0467-500G TCIAS0467-100G TCIAS0467-25G
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.6 mol/L dans le toluène
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Formule: C₆H₁₆AlNaO₄
MW: 202,16 g/mol
Point d'éclair: 4°C
Numéro MDL: MFCD00011631
Numéro CAS: 22722-98-1
EINECS: 245-178-2
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,08564
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/29/28994129.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (NBS Method) 68.0 to 77.0 w/w%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité