2-Amino-6-chloropyrazine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61934.22 H61934.14
H61934.22EA 323 EUR InStock
H61934.22 H61934.14
2-Amino-6-chloropyrazine 95%
2-Amino-6-chloropyrazine
Formule: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055024
Numéro CAS: 33332-28-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité