Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC1656-25GEA 167 EUR InStock
TCIAC1656-25G
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt


Formule: C₂H₄ClNaO₃S
MW: 166,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007531
Numéro CAS: 15484-44-3
EINECS: 239-508-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/70/28938870.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité