4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H1316-5G H1316-25G
TCIAH1316-5GEA 31.9 EUR InStock
TCIAH1316-5G TCIAH1316-25G
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone ≥95.0% (par GC)
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210693
Numéro CAS: 105640-07-1
EINECS: 423-920-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8463f704dc0b4ebae1c2d86d060dc8e06c78c7bb&vid=8463f704dc0b4ebae1c2d86d060dc8e06c78c7bb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité