2-(Méthylthio)benzaldehyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM2094-1GEA 140 EUR InStock
TCIAM2094-1G TCIAM2094-5G
2-(Méthylthio)benzaldehyde ≥97.0% (par GC)
2-(Méthylthio)benzaldehyde
Formule: C₈H₈OS
MW: 152,2135 g/mol
Point d'ébullition: 149°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00196822
Numéro CAS: 7022-45-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/80/51/28988051.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité