3-Fluoro-2-nitrophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61670.03 H61670.06
H61670.03EA 42.8 EUR InStock
H61670.03 H61670.06
3-Fluoro-2-nitrophénol ≥97%
3-Fluoro-2-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368753
Numéro CAS: 385-01-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité