4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-chloro-4-trifluoromethylbenzene
H61978.06 H61978.14
H61978.06EA 58.9 EUR InStock
H61978.06 H61978.14
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673985
Numéro CAS: 402-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité