2-Thiazolecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63620.03 H63620.06
H63620.03EA 95.1 EUR InStock
H63620.03 H63620.06
2-Thiazolecarboxylic acid 95%
2-Thiazolecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 14190-59-1 Molecular Formula: C4H3NO2S Formula Weight: 129.14 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid MDL No.: MFCD02094169
Formule: C₄H₃NO₂S
MW: 129,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD02094169
Numéro CAS: 14190-59-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité