Bromoacétate de phényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H60464.18EA 296 EUR InStock
H60464.18 H60464.06
Bromoacétate de phényle ≥98%
Bromoacétate de phényle
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,04 g/mol
Point d'ébullition: 134 °C
Point de fusion: 31…33 °C
Densité: 1,508
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192391
Numéro CAS: 620-72-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité