4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
H61176.06 H61176.14
H61176.06EA 127 EUR InStock
H61176.06 H61176.14
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,03 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09032952
Numéro CAS: 114897-92-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité