4-(2-(Diméthylamino)éthyl)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hordenine
H1351-5G H1351-1G
TCIAH1351-5GEA 262 EUR InStock
TCIAH1351-5G TCIAH1351-1G
4-(2-(Diméthylamino)éthyl)phénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(2-(Diméthylamino)éthyl)phénol
Formule: C₁₀H₁₅NO
Point d'ébullition: 174°C
Numéro MDL: MFCD00051462
Numéro CAS: 539-15-1
EINECS: 208-710-4
Merck Index: 14,04746
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a791d38286c48dfd9ee0e3f35e91bc8c9543017&vid=9a791d38286c48dfd9ee0e3f35e91bc8c9543017&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité