Fmoc-Met-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0296-5GEA 22 EUR InStock
TCIAF0296-5G TCIAF0296-25G TCIAF0296-1G
Fmoc-Met-OH ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fmoc-Met-OH
Formule: C₂₀H₂₁NO₄S
MW: 371,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037134
Numéro CAS: 71989-28-1
EINECS: 276-258-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/89/28968889.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 143.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -32.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité