2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H63480.03 H63480.06
H63480.03EA 95.4 EUR InStock
H63480.03 H63480.06
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
2,6-Dichloronicotinonitrile
Formule: C₆H₂Cl₂N₂
MW: 173,00 g/mol
Point de fusion: 121…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411341
Numéro CAS: 40381-90-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité