L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Multi-position heaters, behrotest®
Fournisseur: BEHR
B00217698 B00247310
BEHRB00217698EA 2190 EUR InStock
BEHRB00217698 BEHRB00247310
Multi-position heaters, behrotest®
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Multi-position hotplates with protective metal grills. Maximum plate temperature is 400 °C.
  • Individually adjustable heating controls and indicator lights
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité