Lamelles couvre-objets carrés, Corning®
Fournisseur: Corning
2845-25 2845-22 2850-18 2850-22 2850-25 2855-18 2855-22 2855-25 2845-18
CORN2845-25EA 143.06 EUR InStock
CORN2845-25 CORN2845-22 CORN2850-18 CORN2850-22 CORN2850-25 CORN2855-18 CORN2855-22 CORN2855-25 CORN2845-18
Lamelles couvre-objets carrés, Corning®
Lamelles couvre-objet
Ces lamelles couvre-objets carrés sont conçus pour des applications non stériles.
  • Emballage d'une once par paquet et 10 paquets par caisse
Les lamelles couvre-objets spéciales en verre borosilicate, optiquement claires et incolores, résistent à la fixation de la surface ou aux intempéries et restent claires pendant de longues périodes.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité