Pipette controller, Pipet-Aid® XP2
Fournisseur: DRUMMOND
4-000-501-I 4-000-501-UK
DRUM4-000-501-IEA 1380 EUR InStock
DRUM4-000-501-I DRUM4-000-501-UK
Pipette controller, Pipet-Aid® XP2
Pipettes Pipeteurs
This controller is an advanced version of the Pipet-Aid® XP controller and accepts 1 to 100 ml pipettes.
  • New ergonomic design
  • New power source for uninterrupted extended operation; can be charged while in use
  • Ultra quiet precision pump provides great control for aspiration or dispensing
Information de livraison: The unit is supplied complete with a power supply/charger, four extra filters, and a removable stand.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité