L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cryoboxes
Fournisseur: HEATHROW
HS2860T HS2860M HS2860P
HEATHS2860TEA 65.3 EUR InStock
HEATHS2860T HEATHS2860M HEATHS2860P
Cryoboxes
Boîtes Boîtes pour cryotubes
Made of cardboard, white.
  • Write-on surface for descriptions or self numbering systems
  • Dividers are flat packed and comes in two different sizes (to be ordered separately)
For storage of large samples and 15 or 50 ml tubes.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité