Barrier tapes, hazard
Fournisseur: Brady
291425 291426
BRDY291425EA 52.56 EUR InStock
BRDY291425 BRDY291426
Barrier tapes, hazard
Rubans adhésifs
These visual barricading tapes provide fast on-the-spot warning of potential dangers. The non-adhesive tape can be used for temporary outdoor or permanent indoor applications.
  • Yellow/black stripes signify physical hazards
  • Red/white stripes signify temporary danger
This tape can be tied, stapled or nailed to posts, fences or metal barricades.
Length: 500,0 m
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité