Bottes de travail ESD (protection électrostatique), salle blanche, 3620
Fournisseur: ABEBA GMBH
3620/35 3620/36 3620/37 3620/38 3620/39 3620/40 3620/41 3620/42 3620/43 3620/44 3620/45 3620/46 3620/47
ABEB3620/35EA 97.9 EUR InStock
ABEB3620/35 ABEB3620/36 ABEB3620/37 ABEB3620/38 ABEB3620/39 ABEB3620/40 ABEB3620/41 ABEB3620/42 ABEB3620/43 ABEB3620/44 ABEB3620/45 ABEB3620/46 ABEB3620/47
Bottes de travail ESD (protection électrostatique), salle blanche, 3620
Chaussures et bottes
Cleanroom boot made from white microfibre.
  • Fixed gaitor
  • Cleanroom textile
Bottes pour utilisation en salles blanches.
Couleur: Blanc
Certifications: EN ISO 20347:2012; OB, A, E, SRA
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité