Cold traps, Type KF
Fournisseur: KGW
1731 1740 17402 1735 17377 1741 17372 17371
478-4422EA 556 EUR InStock
478-4422 KGWA1740 KGWA17402 KGWA1735 KGWA17377 KGWA1741 KGWA17372 KGWA17371
Cold traps, Type KF
Pièges à vide
Cold traps are used in conjunction with vacuum pumps to collect condensation produced from humidity or solvents. Model KF cold traps have a GL 32 glass thread together with a screw-on cap (spout), through which the condensate can easily be poured out of the cold trap. Made from borosilicate glass 3.3, in compliance with DIN/ISO 3585.
  • Easy to clean
  • No stand material for holding the cold trap
  • Protective casing of Dewar flask made of blue coated metal or aluminium
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité