Tubes à essais et à centrifuger
Fournisseur: BOETTGER, PAUL
01.051.0100 01.031.0100 01.041.0000 01.011.3100 01.011.0100 01.021.0100
212-0507EA 38.5 EUR InStock
212-0507 212-0505 212-0506 212-0503 212-0502 212-0504
Tubes à essais et à centrifuger
Tubes Tubes à essais
Polystyrène (PS), transparent.
  • Visibilité optimale du contenu
  • Rotation parfaite
  • Bonne capacité de chargement centrifuge
Tubes universels à fond plat, arrondi ou conique pour un large éventail d'applications.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité