Glass cutter
Fournisseur: Köhler Technische Produkte
272-9015EA 37.3 EUR InStock
272-9015
Glass cutter
Cutters
Wooden handle with special steel wheels.
Glass cutter with six special steel wheels for cutting glass plates, TL-plates, microslides, etc.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité