Flacons avec vaporisateur à pompe
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
K-2314 K-2313 K-2312 K-2310 K-2311
215-6274EA 7.5 EUR InStock
215-6274 215-6273 215-6272 215-6270 215-6271
Flacons avec vaporisateur à pompe
Flacons Flacons pulvérisateurs
Flacons en verrre ambré avec vaporisateur à pompe, adéquats à la chromatographie.
  • Volume de vaporisation par pression 0,12 ml
  • Bonne résistance chimique
  • Couleur ambrée pour les substances sensibles à la lumière
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité