Moisture traps, MT series
Fournisseur: Agilent
MT120-2 MT120-4 MT200-2 MT200-4 MT400-2
HEWLMT120-2EA 209 EUR InStock
HEWLMT120-2 HEWLMT120-4 HEWLMT200-2 HEWLMT200-4 HEWLMT400-2
Moisture traps, MT series
Filtres Filtres à gaz
Indicating moisture traps are available in plastic and glass bodies.
  • Glass body traps are used when potential contaminants from plastic trap bodies are a concern
  • Glass traps are normally encased in a protective, plastic shrink wrap or a high impact plastic shield (outer trap body)
Glass and plastic bodied traps are usually pressure tested at 10342 bar, thus they are safe for use at the typical pressures required by the GC.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité