Cleanroom tables, perf top
Fournisseur: Metro International
CTP3036S CTP3048S CTP3060S CTP3072S
METOCTP3036SEA 3725 EUR InStock
METOCTP3036S METOCTP3048S METOCTP3060S METOCTP3072S
Cleanroom tables, perf top
Mobilier Tables
Cleanroom table in stainless steel 304 with electropolished finish and anodised satin connectors.
  • Height adjustable legs
  • Tables with overheads have 1880 mm high rear posts
  • Non-conductive
Informations de commande: Cantilever shelves are sold separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité