Dropping bottles, APONORM®
Fournisseur: MUELLER & KREMPEL
14.015.10 14.015.12 14.015.13 14.015.14 14.015.11
MUEL14.015.10EA 14.4 EUR InStock
MUEL14.015.10 MUEL14.015.12 MUEL14.015.13 MUEL14.015.14 MUEL14.015.11
Dropping bottles, APONORM®
Flacons Flacons compte-gouttes
Dropper bottles made of amber glass.
  • Good chemical and physical properties
  • For use in applications that do not involve high thermal stresses
  • Amber coloured to protect light sensitive substances
Thread according to DIN-18 and with dust protection plug, germ-free and hygienic shrink wrap packaging.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité