Chambres de simulation de conditions climatiques pour photostabilité
Fournisseur: CLIMATRONIX BVBA
CTXFLC-700 CTXF-700
390-0762EA 0 EUR InStock
390-0762 390-0761
Chambres de simulation de conditions climatiques pour photostabilité
Chambres d'essai Chambres de photostabilité
Le CTX-F et le CTX-F/LC sont conçus spécifiquement pour la photostabilité, conformément à la directive Q1B de l'ICH, option 2, avec deux modules d'éclairage pour l'exposition aux UV visibles (VIS) et aux UVA. Les deux modules d'éclairage sont amovibles, ce qui permet au dispositif d'être utilisé comme une chambre climatique standard, qui à son tour peut être utilisée pour les études de type ICH-Q1A.
  • Compresseur avec réfrigérant écologique R134a ou R404a
  • Concept mobile standard à quatre roulettes, dont deux avec freins
  • Adapté aux essais de stabilité conformément à la ligne directrice Q1A de l'ICH pour les tests de durée intermédiaire, accélérés ou à long terme
Le module VIS est installé dans la partie supérieure de la zone de test et le module UVA à mi-hauteur. Le CTX-F/LC est équipé d'autres capteurs d'éclairage qui mesurent les rayons VIS et UVA totaux. Ces dispositifs garantissent le respect de conditions climatiques constantes. Les contrôleurs PID sont faciles à utiliser et simples à programmer. Les processus de refroidissement et déshumidification sont extrêmement rapides grâce au compresseur haute-performance.
L'humidificateur à ultrasons HQ garantit également une humidification sans réchauffer la pièce. Un capteur d'humidité capacitif garantit des mesures parfaites. L'élément chauffant intégré à l'évaporateur chauffe la zone de test.
Information de livraison: Fourni avec des portoirs à revêtement en plastique et un certificat de test Climatronix ; logiciel de communication (conforme aux recommandations de la FDA) disponible en option. Fonction d'étalonnage et de validation possible (en option).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité