Incubateurs réfrigérés, série CTX
Fournisseur: CLIMATRONIX BVBA
CTXGI-1400 CTXGI-700
390-0763EA 0 EUR InStock
390-0763 390-0764
Incubateurs réfrigérés, série CTX
Incubateurs Incubateurs réfrigérés
La série CTX-GI a été spécialement conçue pour un stockage à long terme dans les études de stabilité ICH dans lesquelles les médicaments doivent être conservés à basse température. Ces températures sont déterminées par la FDA-ICH et sont comprises entre 5 °C et -20 °C. Tous les programmes requis peuvent être mis en œuvre à l'aide du contrôleur PID, convivial et simple à programmer. Une attention particulière a été accordée à la fonction de dégivrage automatique afin de s'assurer que les marchandises testées ne sortent pas de leurs tolérances de fonctionnement durant cette phase. Le processus de refroidissement est extrêmement rapide grâce au compresseur hautes performances utilisant un réfrigérant écologique, R134a ou R404a. L'élément chauffant intégré à l'évaporateur chauffe la zone de test. Mobilité : modèle CTX-GI-700 à quatre roulettes, dont deux avec freins et modèle CTX-GI-1400 à cinq roulettes, dont deux avec freins.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité