Plaques de coloration
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40623010 40624010
HECH40623010EA 38.6 EUR InStock
HECH40623010 HECH40624010
Plaques de coloration
Plaques de coloration
Plaques en verre avec 10 ou 12 cavités numérotées. Pour tests de floculation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité