Pressure bulbs
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
40850002 40850001
HECH40850002EA 59.4 EUR InStock
HECH40850002 HECH40850001
Pressure bulbs
Burettes
simple: with 2 valves – made of soft PVC (cadmium-free)
double: with valve - made of soft PVC (cadmium-free), ball in the net made of latex
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité