L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Specific gravity cups, calibrated
Fournisseur: Industrial Physics
VF2099 VF2100 VF2097 VF2098
614-0715EA 373.25 EUR InStock
614-0715 SIMEVF2100 SIMEVF2097 SIMEVF2098
Specific gravity cups, calibrated
Flacons de gravité spécifique
Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
  • Density is defined as weight per unit volume at a specified temperature
  • Available in anodised aluminium or stainless steel
Certifications: According to ISO 2811, DIN 53 217 and ASTM D 1475.
Information de livraison: Supplied with a calibration certificate.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité