Viscosity flow cups
Fournisseur: Industrial Physics
VF2196 VF2197 VF2198 VF2195
SIMEVF2196EA 168 EUR InStock
SIMEVF2196 SIMEVF2197 SIMEVF2198 SIMEVF2195
Viscosity flow cups
Viscosimètres Coupes à écoulement
These viscosity flow cups are titanium anodised aluminum viscosity cups.
Suitable to be used with stand, to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
Certifications: AFNOR
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité