L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chromatography paper
Fournisseur: VARIAN
SGI0001 A120B12
VARISGI0001EA 786 EUR InStock
VARISGI0001 VARIA120B12
Chromatography paper
Filtres Papiers filtre Papier pour chromatographie
Chromatography paper is used in thin layer chromatography applications such as evaluating radioisotope purity, QC testing.
  • The porous paper is made of glass microfibers impregnated with silica gel
  • No interference from organic binders
  • Separates lipids and other non-polar compounds
  • Can easily be cut to convenient testing sizes, and can be imprinted
Informations de commande: Offers two kinds of paper such as SA (contains sodium salt) and SG (contains potassium salt).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité