Conway diffusion cell, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art
SP Bel-Art
BELAF409410000EA 91.6 EUR InStock
BELAF409410000
Conway diffusion cell, SP Bel-Art
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
Conway diffusion cells made of smooth white molded PP with natural clear cover.
  • Obrink modification of the cell
  • Knob on the cover used to raise it
  • Circular moat of the cell receives the cover sealing off the outermost chamber
  • Steam autoclavable at 121 °C
Used for assays of carbon dioxide, ammonia, or alcohol levels in blood or serum using the diffusion method.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité